Learn More
N-(4-fluorobencil)-3-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422638 250 mg 250 miligramos
15412638 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56194.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Los compuestos organofluorados se han empleado en muchas aplicaciones de nichos en la ciencia de los materiales. Los fluoropolímeros fluidos, que tienen un bajo coeficiente de fricción, se utilizan como lubricantes especiales.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019518-18-3
Fórmula molecular C14H14FN
Peso molecular (g/mol) 215.271
Número MDL MFCD11138269
Clave InChI IMKKJCAMRXSOQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-fluorobenzyl-3-methylaniline, n-4-fluorophenyl methyl-3-methylaniline
PubChem CID 28422119
Nombre IUPAC N-[(4-fluorofenil)metil]-3-metilanilina
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Fluorobenzyl)-3-methylaniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.27
Porcentaje de pureza 97%