Learn More
N-(4-Fluorobencil)-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493228
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15493228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56708.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356531-63-0
Fórmula molecular C14H14FNO
Peso molecular (g/mol) 231.27
Número MDL MFCD03210777
Clave InChI LFWQQAPNOAPZNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-fluorobenzyl-3-methoxyaniline, n-4-fluorophenyl methyl-3-methoxyaniline
PubChem CID 24160879
Nombre IUPAC N-[(4-fluorofenil)metil]-3-metoxianilina
SMILES COC1=CC=CC(NCC2=CC=C(F)C=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Fluorobenzyl)-3-methoxyaniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.26
Porcentaje de pureza 97%