Learn More
N-(4-Fluorobenzil)-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15493278 1 g 1 g
15442866 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15493278
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H56745.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1041583-33-8
Fórmula molecular C14H11F4N
Peso molecular (g/mol) 269.24
Número MDL MFCD12618204
Clave InChI JCWUQELJSDRKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-fluorobenzyl-2-trifluoromethyl aniline, n-4-fluorophenyl methyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 29292080
Nombre IUPAC N-[(4-fluorofenil)metil]-2-(trifluorometil)anilina
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.24
Porcentaje de pureza 97%