Learn More
N-(4-etilfenil)-2,3,5,6-tetrafluorobenzenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Ethylphenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzenamine |
| CAS | 332903-60-3 |
| Fórmula molecular | C14H11F4N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(2,3,5,6-Tetrafluorobenzenamine)-4-ethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11F4N/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)19-14-12(17)10(15)7-11(16)13(14)18/h3-7,19H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(Nc2c(F)c(F)cc(F)c2F)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-etilfenil)-2,3,5,6-tetrafluoroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 269.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0828 |