Learn More
N-(4-Etilbencil)-N-metilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10526724 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10196992 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10023642 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10526724 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00891DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 568577-84-4
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Clave InChI JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
PubChem CID 2060575
Nombre IUPAC 1-(4-etilfenil)-N-metilmetanamina
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 97%