Learn More
Ácido N-(4-etoxifenil)maleámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11445987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445987 100 g 100 g
11425987 5 g 5 g
11435987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25024.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108087-84-9
Fórmula molecular C12H13NO4
Peso molecular (g/mol) 235.239
Número MDL MFCD00020477
Clave InChI LMTIUWRMRAZPEN-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-ethoxyphenyl maleamic acid, 2z-3-n-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxo-, 2z
PubChem CID 1808883
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(4-etoxianilina)-4-oxobut-2-enoico
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Ethoxyphenyl)maleamic acid
Punto de fusión 188°C to 189°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.24
Porcentaje de pureza 97%