Learn More
N-(4-Etoxifenil)-3-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495328 250 mg 250 miligramos
15485328 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59117.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328023-30-9
Fórmula molecular C16H17NO2
Peso molecular (g/mol) 255.317
Número MDL MFCD00595497
Clave InChI MMLNIRUCJDCWDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, n-4-ethoxy-phenyl-3-methyl-benzamide, n∼1∼-4-ethoxyphenyl-3-methylbenzamide, n-4-ethoxyphenyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 675834
Nombre IUPAC N-(4-etoxifenil)-3-metilbenzamida
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC(=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Ethoxyphenyl)-3-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.32
Porcentaje de pureza 97%