Learn More
Éster etílico de N,4-diacetil-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,4-Diacetyl-L-phenylalanine Ethyl Ester |
| CAS | 1354641-70-5 |
| Fórmula molecular | C15H19NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO4/c1-4-20-15(19)14(16-11(3)18)9-12-5-7-13(8-6-12)10(2)17/h5-8,14H,4,9H2,1-3H3,(H,16,18)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)C)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-acetamido-3-(4-acetilfenil)propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1314 |