Learn More
N-(4-Cianofenil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388675 1 g 1 g
11398675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12219.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3460-55-7 | C8H7N3S | 177.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3460-55-7
Fórmula molecular C8H7N3S
Peso molecular (g/mol) 177.225
Número MDL MFCD00041175
Clave InChI LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl thiourea, 1-4-cyanophenyl-2-thiourea, n-4-cyanophenyl thiourea, 4-cyanophenyl-thiourea, acmc-1ajd4, thiourea,n-4-cyanophenyl, 4-aminothioxomethyl amino benzenecarbonitrile
PubChem CID 2757973
Nombre IUPAC (4-cianofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Cyanophenyl)thiourea
Punto de fusión ∽205°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2718720
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.23
Porcentaje de pureza 98%