Learn More
N-(4-cianofenil)-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Cyanophenyl)-glycine |
| CAS | 42288-26-6 |
| Fórmula molecular | C9H8N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Cyanophenylamino)acetic Acid, 4-(((Carboxy)methyl)amino)benzonitrile, N-(4-Cyanophenyl)glycine, N-(p-Cyanophenyl)glycine, [(4-Cyanophenyl)amino]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)11-6-9(12)13/h1-4,11H,6H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CNc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-cianoanilino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0586 |