Learn More
N'-(4-cianobutil)-N-(4-metoxibencil)-N'-metil-N-2-piridinil-1,2-etanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-(4-Cyanobutyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N'-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 109912-34-7 |
| Fórmula molecular | C21 H28 N4 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N4O/c1-24(15-7-3-5-13-22)16-17-25(21-8-4-6-14-23-21)18-19-9-11-20(26-2)12-10-19/h4,6,8-12,14H,3,5,7,15-18H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN(CCN(C)CCCCC#N)c2ccccn2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[(4-metoxifenil)metil-piridin-2-ilamino]etil-metilamino]pentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 352.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.2263 |