Learn More
N-(4-cianobencil)-2-L-azetidinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Cyanobenzyl)-2-L-azetidinecarboxamide |
| CAS | 353249-19-1 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2S)-N-[(4-Cyanophenyl)methyl]-2-azetidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)8-15-12(16)11-5-6-14-11/h1-4,11,14H,5-6,8H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(NCc1ccc(cc1)C#N)[C@@H]2CCN2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-N-[(4-cianofenil)metil]azetidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 215.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1059 |