Learn More
N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)sulfinil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, Mikromol™
Descripción
N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)sulfinil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 945419-64-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methyl-, Bicalutamide Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O3S/c1-17(26,10-28(27)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CC(O)(CS(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfinil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Mostrar más |