Learn More
N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-metilprop-2-enamida, Mikromol™
Código de producto. 30051737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051737 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051737 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0894.180025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-metilprop-2-enamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
CAS 90357-53-2
Nombres de analitos o componentes N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
SMILES CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-metilprop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 254.2079
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254,0667 g/mol