Learn More
N-[4-Ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-metil-2-oxiranecarboxamida, TRC
Código de producto. 30135163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135163 500 mg 500 miligramos
30007150 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987585500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90357-51-0
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 270.21
Sinónimo N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide, Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl- (9CI), Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, (±)-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide, 2-Methyloxirane-2-carboxylic acid N-(4-cyano-3-trifluoromethylphenyl)amide
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-2-metiloxirano-2-carboxamida
SMILES CC1(CO1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616