Learn More
N-[4-Cyano-3-(trifluorometil)fenilo]-2,3-dihidroxi-2-metilpropanamida, TRC
Código de producto. 30363169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363169 100 mg 100 miligramos
30360979 50 mg 50 miligramos
30362533 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC778030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 316373-92-9
Fórmula molecular C12H11F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 288.22
Sinónimo Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-2,3-dihidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC(O)(CO)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11F3N2O3/c1-11(20,6-18)10(19)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4,18,20H,6H2,1H3,(H,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0722