Learn More
N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2,3-dihidroxi-2-metilpropanamida, Mikromol™
Descripción
N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2,3-dihidroxi-2-metilpropanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 316373-92-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12H11F3N2O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydroxy-2-methylpropanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11F3N2O3/c1-11(20,6-18)10(19)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4,18,20H,6H2,1H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC(O)(CO)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2,3-dihidroxi-2-metilpropanamida |
| Mostrar más |