Learn More
N-(4-Clorofenil)tiourea, 98 %
Código de producto. 11304749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304749 5 g 5 g
11480503 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12651.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3696-23-9
Fórmula molecular C7H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 186.66
Número MDL MFCD00022168
Clave InChI XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
PubChem CID 735843
Nombre IUPAC (4-clorofenil)tiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chlorophenyl)thiourea
Punto de fusión 177°C to 182°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 973258
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.66
Porcentaje de pureza 98%