Learn More
N-(4-Clorofenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10057822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10057822 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10057822 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03349DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-chlorophenyl)thiourea
CAS 3696-23-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H7ClN2S
Fórmula lineal ClC6H4NHCSNH2
Número MDL MFCD00022168
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio
Clave InChI XVEFWRUIYOXUGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC (4-clorofenil)tiourea
Peso molecular (g/mol) 186.66
PubChem CID 735843
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.67
Porcentaje de pureza 97%