Learn More
N-(4-Clorofenil)-N',N'-dimetilurea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363077 500 g 500 g
11343077 25 g 25 g
11353077 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13455.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-68-5
Fórmula molecular C9H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 198.65
Número MDL MFCD00018556
Clave InChI BMLIZLVNXIYGCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monuron, 3-4-chlorophenyl-1,1-dimethylurea, chlorfenidim, lirobetarex, monurex, monurox, monuruon, monuuron, telvar, herbicides, monuron
PubChem CID 8800
ChEBI CHEBI:38214
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Punto de fusión 170°C to 176°C
Densidad 1.27
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 2097922
Índice Merck 14,6261
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.65
Porcentaje de pureza 97%