Learn More
N-[(4-clorofenil)metil]ciclopentanamina, TRC
Código de producto. 30040597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040597 250 mg 250 miligramos
30040486 500 mg 500 miligramos
30010300 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN300096250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66063-15-8
Fórmula molecular C12 H16 Cl N
Peso molecular (g/mol) 209.72
Sinónimo Pencycuron-PB-amine, 4-Chloro-N-cyclopentylbenzenemethanamine, N-(4-Chlorobenzyl)-N-cyclopentylamine, N-(4-Chlorobenzyl)cyclopentanamine, p-Chloro-N-cyclopentylbenzylamine, Benzenemethanamine, 4-chloro-N-cyclopentyl-
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)metil]ciclopentanamina
SMILES Clc1ccc(CNC2CCCC2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pencycuron-PB-amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16ClN/c13-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-12/h5-8,12,14H,1-4,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0971
Porcentaje de pureza >95%