Learn More
N-(4-clorofenil)-3-[(4-clorofenil)sulfinil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Chlorophenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 338424-13-8 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl2 N O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15Cl2NO3S/c1-16(21,10-23(22)14-8-4-12(18)5-9-14)15(20)19-13-6-2-11(17)3-7-13/h2-9,21H,10H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(O)(CS(=O)c1ccc(Cl)cc1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-(4-clorofenil)-3-(4-clorofenil)sulfinil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 372.266 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.015 |