Learn More
N-(4-Clorofenilo)-2,6-difluorobenzamida, TRC
Código de producto. 30366651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366651 2.5 mg -
30351406 5 mg -
30352359 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30366651 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC6099902.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122987-01-3
Fórmula molecular C13H8NOF2Cl
Peso molecular (g/mol) 267.66
Nombre IUPAC N-(4-clorofenilo)-2,6-difluorobenzamida
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(4-Chlorophenyl)-2,6-difluorobenzamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8ClF2NO/c14-8-4-6-9(7-5-8)17-13(18)12-10(15)2-1-3-11(12)16/h1-7H,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0262