Learn More
N-(4-Clorofenilo)-2,6-difluorobenzamida, TRC
Código de producto. 30351406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351406 5 mg -
30352359 25 mg 25 miligramos
30366651 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6099905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122987-01-3
Fórmula molecular C13H8NOF2Cl
Peso molecular (g/mol) 267.66
Nombre IUPAC N-(4-clorofenilo)-2,6-difluorobenzamida
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chlorophenyl)-2,6-difluorobenzamide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8ClF2NO/c14-8-4-6-9(7-5-8)17-13(18)12-10(15)2-1-3-11(12)16/h1-7H,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0262