Learn More
N-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida, Mikromol™
Descripción
N-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide |
| CAS | 560075-65-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl3 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)benzeneacetamide, Diclofenac RC F (USP), Imp F (EP), Diclofenac Sodium Imp. F (EP), Diclofenac Imp. F (EP), Diclofenac related compound F, Diclofenac Sodium Impurity F, Diclofenac Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-4-6-10(7-5-9)18-14(19)8-11-12(16)2-1-3-13(11)17/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| SMILES | Clc1ccc(NC(=O)Cc2c(Cl)cccc2Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida |
| Mostrar más |