Learn More
N-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049218 100 mg 100 miligramos
30049692 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049218 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.36
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide
CAS 560075-65-2
Nombres de analitos o componentes 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)-benzeneacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Cl3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Dichloro-N-(4-chlorophenyl)benzeneacetamide, Diclofenac RC F (USP), Imp F (EP), Diclofenac Sodium Imp. F (EP), Diclofenac Imp. F (EP), Diclofenac related compound F, Diclofenac Sodium Impurity F, Diclofenac Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-4-6-10(7-5-9)18-14(19)8-11-12(16)2-1-3-13(11)17/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMILES Clc1ccc(NC(=O)Cc2c(Cl)cccc2Cl)cc1
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)-2-(2,6-diclorofenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 314.59
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.9828 g/mol