Learn More
N-(4-Clorofenilo)-1,3,5-triazina-2,4-diamina, TRC
Código de producto. 30134693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134693 500 mg 500 miligramos
30138488 1 g 1 g
30011831 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC424325500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-42-5
Fórmula molecular C9 H8 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 221.65
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-(4-chlorophenyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-(4-chlorophenyl)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-(p-chloroanilino)- (6CI,7CI,8CI), N2-(4-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-(p-Chloroanilino)-4-amino-s-triazine, 2-Amino-4-(p-chloroanilino)-1,3,5-triazine, 2-Amino-4-p-chloroanilino-s-triazine, ASA 226, Chlorazanil, Chlorazinil, Chloroazinal, Diurazine, Diurazyna, N-(p-Chlorophenyl)-2,4-diamino-s-triazine, Neo-Urofort, Neurofort, Orpizin, Riker 545, SKF 3195, Triazurol, neo-Urofort
Nombre IUPAC 2-N-(4-clorofenil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES Nc1ncnc(Nc2ccc(Cl)cc2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClN5/c10-6-1-3-7(4-2-6)14-9-13-5-12-8(11)15-9/h1-5H,(H3,11,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0468