Learn More
N-(4-Clorobencil)-N-metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10656433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656433 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10424143 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656433 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00897DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 104-11-0
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.625
Número MDL MFCD00018749
Clave InChI LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
PubChem CID 66905
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-chlorobenzyl)-N-methylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 97%