Learn More
N-(4-Clorobencil)-1-(5-nitrotiofeno-2-il)metanamina, TRC
Código de producto. 30135854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135854 500 mg 500 miligramos
30008347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364235500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1384516-10-2
Fórmula molecular C12H11ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 282.75
Sinónimo N-[(4-Chlorophenyl)methyl]-5-nitro-2-thiophenemethanamine (ACI), N-(4-Chlorobenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanamine
Nombre IUPAC N-(4-clorobencil)-1-(5-nitrotiofeno-2-il)metanamina
SMILES O=[N+](C1=CC=C(CNCC2=CC=C(Cl)C=C2)S1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chlorobenzyl)-1-(5-nitrothiophen-2-yl)methanamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11ClN2O2S/c13-10-3-1-9(2-4-10)7-14-8-11-5-6-12(18-11)15(16)17/h1-6,14H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.02
Porcentaje de pureza >95%