Learn More
N-(4-Cloro-6-metoxifenil)-2,2-dimetilpropanamida, TRC
Código de producto. 30356108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356108 100 mg -
30361845 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368770100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113137-29-4
Fórmula molecular C12 H16 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 241.71
Nombre IUPAC N-(4-cloro-2-metoxifenil)-2,2-dimetilpropanamida
SMILES COc1cc(Cl)ccc1NC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chloro-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16ClNO2/c1-12(2,3)11(15)14-9-6-5-8(13)7-10(9)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.087