Learn More
N-[4-Cloro-5-formamido-6-[[(1R,4S)-4-(hidroximetil)ciclopent-2-en-1-il]amino]pirimidin-2-il]acetamida, Mikromol™
Descripción
N-[4-Cloro-5-formamido-6-[[(1R,4S)-4-(hidroximetil)ciclopent-2-en-1-il]amino]pirimidin-2-il]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R-4S)-N-(4-Chloro-5-(formylamino)-6-((4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl)amino)-2-pyrimidinyl)acetamide |
| CAS | 136522-32-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (1R-4S)-N-(4-Chloro-5-(formylamino)-6-((4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl)amino)-2-pyrimidinyl)acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13H16ClN5O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetamide, N-[4-chloro-5-(formylamino)-6-[[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]amino]-2-pyrimidinyl]-, (1R-cis)-, N-[4-Chloro-5-formamido-6-[[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)cyclopent-2-en-1-yl]amino]pyrimidin-2-yl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16ClN5O3/c1-7(22)16-13-18-11(14)10(15-6-21)12(19-13)17-9-3-2-8(4-9)5-20/h2-3,6,8-9,20H,4-5H2,1H3,(H,15,21)(H2,16,17,18,19,22)/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(N[C@@H]2C[C@H](CO)C=C2)n1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-cloro-5-formamido-6-[[(1R,4S)-4-(hidroximetil)ciclopent-2-en-1-il]amino]pirimidin-2-il]acetamida |
| Mostrar más |