Learn More
N-(4-Cloro-3-sulfamoilbenzilo)-2-metilindolina, TRC
Código de producto. 30180360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180360 1 g 1 g
30179748 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3801301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457316-06-0
Fórmula molecular C16 H15 Cl N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 350.82
Sinónimo N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline, Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-[(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)carbonyl]- (ACI), 2-Chloro-5-[(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)carbonyl]benzenesulfonamide (ACI)
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(2-metil-2,3-dihidroindol-1-carbonil)benzenosulfonamida
SMILES CC1Cc2ccccc2N1C(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClN2O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)19(10)16(20)12-6-7-13(17)15(9-12)23(18,21)22/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H2,18,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0492