Learn More
N-(4-cloro-3-sulfamoilbenzoil)-2-metilindolina, Mikromol™
Código de producto. 30461329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461329 4 x 25 mg 100 miligramos
30049531 25 mg 25 miligramos
30050390 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461329 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0477.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(4-cloro-3-sulfamoilbenzoil)-2-metilindolina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
CAS 2457316-06-0
Nombres de analitos o componentes N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 Cl N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClN2O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)19(10)16(20)12-6-7-13(17)15(9-12)23(18,21)22/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H2,18,21,22)
Tipo de solución Neat
SMILES CC1Cc2ccccc2N1C(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(2-metil-2,3-dihidroindol-1-carbonil)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 350.82
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0492 g/mol