Learn More
N-(4-Cloro-3-nitrofenil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15412816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412816 250 mg 250 miligramos
15413128 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56624.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55851-37-1
Fórmula molecular C12H9ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 312.724
Número MDL MFCD01212626
Clave InChI OAEWODJOQXHPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-chloro-3-nitrophenyl benzenesulfonamide, 4-chloro-3-nitrophenyl phenylsulfonyl amine, 1-chloro-2-nitro-4-benzenesulfonamido-benzene
PubChem CID 779563
Nombre IUPAC N-(4-cloro-3-nitrofenil)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Beilstein 2997741
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.72
Porcentaje de pureza 97%