Learn More
N-(4-cloro-3-fluorofenil)-7-metoxi-6-[3-(morfolin-4-il)propoxi]quinazolin-4-amina, Mikromol™
Descripción
N-(4-cloro-3-fluorofenil)-7-metoxi-6-[3-(morfolin-4-il)propoxi]quinazolin-4-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| CAS | 1603814-04-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl F N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), Gefitinib Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4 |
| Nombre IUPAC | N-(4-cloro-3-fluorofenil)-7-metoxi-6-(3-morfolin-4-ilpropoxi)quinazolin-4-amina |
| Mostrar más |