Learn More
N-(4-Cloro-3-ciano-7-etoxi-6-quinolinil)acetamida, TRC
Código de producto. 30366350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366350 1 g -
30366364 5 g 5 g
30354269 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3650131G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 848133-76-6
Fórmula molecular C14H12ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 289.72
Sinónimo 4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-(N-acetylamino)quinoline, 4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-(acetylamino)quinoline, N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)acetamide
Nombre IUPAC N-(4-cloro-3-ciano-7-etoxiquinolina-6-il)acetamida
SMILES CCOc1cc2ncc(C#N)c(Cl)c2cc1NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClN3O2/c1-3-20-13-5-11-10(4-12(13)18-8(2)19)14(15)9(6-16)7-17-11/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,18,19)