Learn More
N-(4-cloro-2-trifluoroacetil-6-metoxifenil)-2,2-dimetilpropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Chloro-2-trifluoroacetyl-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylp |
| CAS | 1076199-86-4 |
| Fórmula molecular | C14 H15 Cl F3 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15ClF3NO3/c1-13(2,3)12(21)19-10-8(11(20)14(16,17)18)5-7(15)6-9(10)22-4/h5-6H,1-4H3,(H,19,21) |
| SMILES | COc1cc(Cl)cc(C(=O)C(F)(F)F)c1NC(=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[4-cloro-2-metoxi-6-(2,2,2-trifluoroacetil)fenil]-2,2-dimetilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 337.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.0693 |