Learn More
N-(4-cloro-2-pirimidinil)-N,2,3-trimetil-2H-indazol-6-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine |
| CAS | 1252927-45-9 |
| Fórmula molecular | C14H14ClN5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-methyl-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClN5/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)14-16-7-6-13(15)17-14/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3nccc(Cl)n3 |
| Nombre IUPAC | N-(4-cloropirimidin-2-il)-N,2,3-trimetilindazol-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 287.75 |