Learn More
N-(4-cloro-2-pirimidinil)-2,3-dimetil-2H-indazol-6-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine |
| CAS | 1226499-97-3 |
| Fórmula molecular | C13H12ClN5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-13-15-6-5-12(14)17-13/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| SMILES | Cc1c2ccc(Nc3nccc(Cl)n3)cc2nn1C |
| Nombre IUPAC | N-(4-cloropirimidin-2-il)-2,3-dimetilindazol-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 273.72 |