Learn More
N-(4-cloro-2-metilfenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide |
| CAS | 5202-86-8 |
| Fórmula molecular | C9H10NOCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-Methylacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C |
| Nombre IUPAC | N-(4-cloro-2-metilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 183.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0451 |