Learn More
N-(4-cloro-2-metilfenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30316802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30316802 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30316802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61879350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide
CAS 5202-86-8
Fórmula molecular C9H10NOCl
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Chloro-2-Methylacetanilide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C
Nombre IUPAC N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Peso molecular (g/mol) 183.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0451
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.