Learn More
N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]-N-[(3,4-dimetoxifenil)sulfonil]glicil-L-prolinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-N-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]glycyl-L-prolinamide |
| CAS | 271246-51-6 |
| Fórmula molecular | C28H27Cl2N3O7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-24-12-10-18(15-25(24)40-2)41(37,38)33(16-26(34)32-13-5-8-23(32)28(31)36)22-11-9-17(29)14-20(22)27(35)19-6-3-4-7-21(19)30/h3-4,6-7,9-12,14-15,23H,5,8,13,16H2,1-2H3,(H2,31,36)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | ClC1=CC(C(C2=CC=CC=C2Cl)=O)=C(N(CC(N3[C@H](C(N)=O)CCC3)=O)S(C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)(=O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (S)-1-(N-(4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil)-N-((3,4-dimetoxifenil)sulfonil)glicil)pirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 620.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 619.09 |