Learn More
N-[4-Cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]-2-[(2-hidroxietil)amino]acetamida, TRC
Código de producto. 30359597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359597 100 mg -
30365180 25 mg 25 miligramos
30363032 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC293005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24234-92-2
Fórmula molecular C17H16Cl2N2O3
Peso molecular (g/mol) 367.23
Sinónimo 4'-Chloro-2'-(o-chlorobenzoyl)-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide, N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide
Nombre IUPAC N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]-2-(2-hidroxietilamino)acetamida
SMILES OCCNCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Cl2N2O3/c18-11-5-6-15(21-16(23)10-20-7-8-22)13(9-11)17(24)12-3-1-2-4-14(12)19/h1-6,9,20,22H,7-8,10H2,(H,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0538