Learn More
N-[4-cloro-2-(1-hidroxi-1-feniletil)fenil]-urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-urea |
| CAS | 21715-41-3 |
| Fórmula molecular | C15H15ClN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl)urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15ClN2O2/c1-15(20,10-5-3-2-4-6-10)12-9-11(16)7-8-13(12)18-14(17)19/h2-9,20H,1H3,(H3,17,18,19) |
| SMILES | NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1C(O)(C)C2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-cloro-2-(1-hidroxi-1-feniletil)fenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 290.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.08 |