Learn More
Ácido N-(4-carboxifenil)succinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid |
| Punto de fusión | ∽290°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 3355574 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.