Learn More
N-[4-(-Carboxiciclohexilmetil)]maleimida, TRC
Código de producto. 30363702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363702 50 mg -
30355158 250 mg -
30364368 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17786050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64987-82-2
Fórmula molecular C12 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 237.25
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]-, 4-[(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, N-(4-Carboxycyclohexylmethyl)maleimide
Nombre IUPAC 4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]ciclohexano-1-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleimide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c14-10-5-6-11(15)13(10)7-8-1-3-9(4-2-8)12(16)17/h5-6,8-9H,1-4,7H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1001