Learn More
Ácido N-[4-(-carboxiciclohexilmetil)]maleamídico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleamidic Acid |
| CAS | 72748-87-9 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO5/c14-10(5-6-11(15)16)13-7-8-1-3-9(4-2-8)12(17)18/h5-6,8-9H,1-4,7H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/b6-5- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)NCC1CCC(CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4- (Z)-3-carboxiprop-2-enoil]amino]metil]ciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 255.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.1107 |