Learn More
N-(4-Bromofenil)maleimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458780 1 g 1 g
11474464 5 g 5 g
11484464 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13119.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13380-67-1 | C10H6BrNO2 | 252.067 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13380-67-1
Fórmula molecular C10H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 252.067
Número MDL MFCD00030664
Clave InChI FECSFBYOMHWJQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-bromophenyl maleimide, 1-4-bromophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl-2,5-dioxo-pyrrole, 1-4-bromophenyl maleimide, 1-4-bromophenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromphenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione,1-4-bromophenyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl azoline-2,5-dione
PubChem CID 123301
Nombre IUPAC 1-(4-Bromofenil)pirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=O)C=CC2=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromophenyl)maleimide
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 1 g
Beilstein 513122
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.07
Porcentaje de pureza 98%