Learn More
Ácido N-(4-bromofenil)maleámico, 97 %
Código de producto. 11420708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420708 25 g 25 g
11400708 1 g 1 g
11410708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25211.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36847-86-6
Fórmula molecular C10H8BrNO3
Peso molecular (g/mol) 270.082
Número MDL MFCD00134952
Clave InChI DSNFUZCLEZJCRN-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo n-4-bromophenyl maleamic acid, 4-4-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 4-4-bromophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-4-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 3-4-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, n-4-bromophenyl maleamidic acid, 3-4-bromo-phenylcarbamoyl-acrylic acid, z-4-4-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 4-4-bromophenyl amino-4-oxo-, 2z
PubChem CID 1551067
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(4-bromoanilino)-4-oxobut-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)C=CC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromophenyl)maleamic acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.08
Porcentaje de pureza 97%