Learn More
N-(4-bromofenil)-bencenopropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Bromophenyl)-benzenepropanamide |
| CAS | 316146-27-7 |
| Fórmula molecular | C15H14BrNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7-10H,6,11H2,(H,17,18) |
| SMILES | Brc1ccc(NC(=O)CCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-bromofenil)-3-fenilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 304.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.0259 |